Merck
COM490024838
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-5-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(10)3-5(6)7(9)11/h1-3,10H,(H2,9,11)
InChI Key
ZWIJNHPNOWLALN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7104
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7104