Merck
COM490024791
Combi-Blocks, Inc.
2,3-difluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.17
MDL番号:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-isopropoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-5(2)13-7-4-3-6(12)8(10)9(7)11/h3-5,12H,1-2H3
InChI Key
VDWAMKTZLMDGDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7040
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7040