Merck
COM490023653
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Chlorobenzyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.69
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-chlorobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-9H2
InChI Key
AVKDDYGWEOMOGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5000
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5000
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)