Merck
COM490023271
Combi-Blocks, Inc.
4-chloropyridine hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.56
MDL番号:
Iupac Name
4-chloropyridine hydrate
Inchi Code
1S/C5H4ClN.H2O/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H2
InChI Key
VPSMLQACJQBKOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4068
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4068