Merck
COM490021537
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H11N3O4S/c12-11(13)8-5-9-10(6-8)7-1-3-16(14,15)4-2-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
WHPNXSNFKAVLJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6156
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6156
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)