Merck
COM490020587
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2E)-2-(Hydroxyimino)ethyl]-5-methoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-nitrosoethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-8-3-2-7(4-5-10-12)9(11)6-8/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI Key
IHRVJIJXCQLGPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4172
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)