Merck
COM490020382
Combi-Blocks, Inc.
2-Chlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile, mix. of endo/exo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.61
MDL番号:
Iupac Name
2-chlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8ClN/c9-8(5-10)4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-7H,3-4H2
InChI Key
UCYKNDOOVFKJKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5884
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5884