Merck
COM466008470
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromophenyl)pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.08
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-8(7-14)5-12-13/h1-7H
InChI Key
NUURKSIVEHOZPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9745
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9745
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)