Merck
COM466003412
Combi-Blocks, Inc.
8-Nitro-1,3,4,5-tetrahydro-2h-1-benzazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
8-nitro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-10-3-1-2-7-4-5-8(12(14)15)6-9(7)11-10/h4-6H,1-3H2,(H,11,13)
InChI Key
SSTQWTAKTYMLTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-6146
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-6146
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)