Merck
COM466003055
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(1-methyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.28
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-15-8-11(7-12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)
InChI Key
LJZLFXVXFXIIBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2425
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)