Merck
COM456879092
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-Methoxycarbonylphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.26
MDL番号:
Iupac Name
3'-(methoxycarbonyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c1-19-15(18)11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14(16)17/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
WAFGUHOIRJDARG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1231
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)