Merck
COM456878840
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromo-4-chlorophenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.56
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-chlorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
HGZHAHONVGMGHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)