Merck
COM456878723
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1,2,3-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.04
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-6-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C7H5BrF3N3/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5-6(4)13-14-12-5/h1-2,12-14H
InChI Key
HKVMAZUUJWTLOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)