Merck
COM456878638
Combi-Blocks, Inc.
4-[(4-Nitrophenyl)sulfanyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.09
MDL番号:
Iupac Name
(4-((4-nitrophenyl)thio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BNO4S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8,15-16H
InChI Key
MFISNFZDMQFLMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0936
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0936