Merck
COM448687825
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-4-(methanesulfonylmethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.68
MDL番号:
Iupac Name
4-chlorobenzyl methyl sulfone
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
NLAHSDOLKYATFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0004
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0004