Merck
COM448686980
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-5-4-7(6(2)11-5)8(9)10-3/h4H,1-3H3
InChI Key
KOGORHFMKHFVQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-2045
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-2045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)