Merck
COM448686767
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(1h-imidazol-4-yl)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1H-imidazol-4-ylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2.ClH/c1-10-6(9)2-5-3-7-4-8-5;/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI Key
OGOVUFLIQYXZKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1744
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1744
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)