Merck
COM448686443
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.12
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5FN2O4/c1-13-5(11)3-2(7)4(10)9-6(12)8-3/h1H3,(H2,8,9,10,12)
InChI Key
HVRPGESTLCRKKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1207
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1207