Merck
COM448686176
Combi-Blocks, Inc.
L-Alanine, 3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-n-[(9h-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-, methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
440.5
MDL番号:
Iupac Name
methyl (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(28)25-13-20(21(27)30-4)26-23(29)31-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,25,28)(H,26,29)/t20-/m0/s1
InChI Key
JRBWYOFCHSUGOQ-FQEVSTJZSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0658
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)