Merck
COM448685742
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Fluoro-4-methylphenyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.23
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-fluoro-4-methylphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2/c1-8-2-3-9(6-11(8)13)10-4-5-12(14)15-7-10/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
InChI Key
AVEONNNFSCPOOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4282
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4282
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)