Merck
COM448685673
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-5-(3-trifluoromethoxyphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.21
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8F4O3/c15-12-5-4-9(7-11(12)13(19)20)8-2-1-3-10(6-8)21-14(16,17)18/h1-7H,(H,19,20)
InChI Key
VZDWAFXBXQOAEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2716
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2716