Merck
COM448685645
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(3-trifluoromethylphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.21
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-3'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8F4O2/c15-12-7-9(4-5-11(12)13(19)20)8-2-1-3-10(6-8)14(16,17)18/h1-7H,(H,19,20)
InChI Key
FOMRSNDIYBAOSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2033
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)