Merck
COM448685408
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-5-(3-hydroxyphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.21
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO3/c14-12-5-4-9(7-11(12)13(16)17)8-2-1-3-10(15)6-8/h1-7,15H,(H,16,17)
InChI Key
KBMWODWZENMSCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8933
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8933