Merck
COM448685380
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(2-methylphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.24
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c1-9-4-2-3-5-11(9)10-6-7-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
SCNVVXHUHGWEHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8777
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8777
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)