Merck
COM448685366
Combi-Blocks, Inc.
3-Phenyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.22
MDL番号:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-7-10(6-11(8-12)13(18)19)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,18,19)
InChI Key
ZRVJYLZDGQAZQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8671
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8671
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)