Merck
COM448685284
Combi-Blocks, Inc.
5-(2,5-Difluorophenyl)picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.19
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,5-difluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-8-2-3-10(14)9(5-8)7-1-4-11(12(16)17)15-6-7/h1-6H,(H,16,17)
InChI Key
YYSUWABBJBNJIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6795
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6795