Merck
COM448685170
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-(2,6-difluorophenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.64
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2',6'-difluoro[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H7ClF2O/c13-8-4-7(5-9(16)6-8)12-10(14)2-1-3-11(12)15/h1-6,16H
InChI Key
JYQYIKOIUNHYEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4633
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)