Merck
COM448685144
Combi-Blocks, Inc.
2-Formyl-4-(4-methoxyphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-17-13-5-2-10(3-6-13)11-4-7-14(16)12(8-11)9-15/h2-9,16H,1H3
InChI Key
WKGITZPAFQLBOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3611
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3611
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)