Merck
COM448685032
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Chloro-2-methoxyphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.68
MDL番号:
Iupac Name
4'-chloro-2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C13H11ClO2/c1-16-13-8-10(14)4-7-12(13)9-2-5-11(15)6-3-9/h2-8,15H,1H3
InChI Key
KQLYNMZESILFFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1761
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1761