Merck
COM448684968
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.23
MDL番号:
Iupac Name
3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H11FO/c1-9-5-6-11(8-13(9)14)10-3-2-4-12(15)7-10/h2-8,15H,1H3
InChI Key
OGHKVHMJJJWHAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1544
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1544
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)