Merck
COM448684906
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Trifluoromethoxyphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.22
MDL番号:
Iupac Name
3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)20-12-3-1-2-11(8-12)9-4-6-10(7-5-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
InChI Key
COCUWGMMRYYPDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1356
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1356
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)