Merck
COM448684880
Combi-Blocks, Inc.
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
Iupac Name
2',5'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-14(19-2)13(9-12)10-3-5-11(6-4-10)15(16)17/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
OVMKKAINZYHHDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1248
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)