Merck
COM448684563
Combi-Blocks, Inc.
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-6-3-2-4-8-11-7(5-13(6)8)9(14)12-10/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,14)
InChI Key
YZHUOSZIGGMOJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9467
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9467
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)