Merck
COM448684539
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-7-fluoro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.03
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-7-fluoroquinoxaline-2,3-diol
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2O2/c9-4-1-3(10)2-5-6(4)12-8(14)7(13)11-5/h1-2H,(H,11,13)(H,12,14)
InChI Key
DWZQVTQJIMJXCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9436
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9436
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)