Merck
COM448684433
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.28
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-propyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-7-15-9-14-11-8-10(5-6-12(11)15)13(16)17-4-2/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
IIHMKGKXUJMFML-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9261
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9261