Merck
COM448684277
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-methanesulfonyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.1
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O3S/c1-16(13,14)7-3-2-5(4-6(7)9)15-8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI Key
PVBDKHOYTORIOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9038
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)