Merck
COM448684118
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dimethyluracil-5-trifluoroborate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.04
MDL番号:
Iupac Name
potassium (1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H7BF3N2O2.K/c1-11-3-4(7(8,9)10)5(13)12(2)6(11)14;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
ZHOBXMTYGILESR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-0008
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-0008