Merck
COM448683713
Combi-Blocks, Inc.
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(methylamino)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H14N2/c1-10-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h10H,2-6H2,1H3
InChI Key
DSMAHJDZYJDGTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9121
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9121