Merck
COM448682371
Combi-Blocks, Inc.
4-Methyl-2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2-(4-morpholinyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-7-8(6-12)14-9(10-7)11-2-4-13-5-3-11/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
MJRSIYGQMLZBIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6980
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-6980
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)