Merck
COM448675318
Combi-Blocks, Inc.
Benzodioxan-2-carboxamidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-4H,5,10-11H2;1H
InChI Key
UNIYQZQCTUGSQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-6046
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-6046