Merck
COM448673216
Combi-Blocks, Inc.
3-(P-Tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-methylphenoxy)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H
InChI Key
XHWMJMQEELPTPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3696
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3696
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)