Merck
COM448673145
Combi-Blocks, Inc.
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)6-14-8-3-1-2-7(4-8)5-13/h1-4H,6H2
InChI Key
BUBZNWCCBZXQDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3623
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3623
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)