Merck
COM448672914
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-n-propylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.29
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-propylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-6-4-3-5-8(9)10/h3-6,11H,2,7,10H2,1H3
InChI Key
FFEGBNMXZXUZSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3385
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)