Merck
COM448671962
Combi-Blocks, Inc.
Z-D-Allo-Ile-OH dcha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
446.63
MDL番号:
Iupac Name
(2R,3S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-methylpentanoic acid compound with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1)
Inchi Code
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t10-,12+;/m0./s1
InChI Key
QWMHUFMEYKIYPC-XOZOLZJESA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2276
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2276
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)