Merck
COM448671562
Combi-Blocks, Inc.
Fmoc-l-glu-pna
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
489.48
MDL番号:
Iupac Name
(4S)-4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-(4-nitroanilino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C26H23N3O7/c30-24(31)14-13-23(25(32)27-16-9-11-17(12-10-16)29(34)35)28-26(33)36-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,32)(H,28,33)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI Key
AVFZOZWSEAFFGO-QHCPKHFHSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-1753
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-1753
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)