Merck
COM448669904
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-(hydroxyimino)cyclobutane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-nitrosocyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(9)5-3-6(4-5)8-10/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
LSVKHAIYXODRAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5962
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)