Merck
COM448669901
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentylsulfanyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclopentylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2S/c13-12(14)9-5-7-11(8-6-9)15-10-3-1-2-4-10/h5-8,10H,1-4H2,(H,13,14)
InChI Key
LUPXZOGBGAFZNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5958
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)