Merck
COM448669896
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde O-methyloxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
Iupac Name
(Z)-benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde O-methyl oxime
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-11-10-5-7-3-2-4-8-9(7)13-6-12-8/h2-5H,6H2,1H3/b10-5-
InChI Key
FKXVNULOVRABQM-YHYXMXQVSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5953
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5953