Merck
COM448669554
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Methylbenzoyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methylbenzoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c1-11-2-6-13(7-3-11)15(17)14-8-4-12(10-16)5-9-14/h2-9H,1H3
InChI Key
TZLPNFGBHSHCDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5422
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5422
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)