Merck
COM448669524
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Chlorophenyl)(3-fluorophenyl)methyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.73
MDL番号:
Iupac Name
N-[(4-chlorophenyl)(3-fluorophenyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H13ClFNO/c1-10(19)18-15(11-5-7-13(16)8-6-11)12-3-2-4-14(17)9-12/h2-9,15H,1H3,(H,18,19)
InChI Key
VYOGZNVHMIOCCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5381
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5381